Läs mer
2,5-difluorfenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382837
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382837 250 mg 250mg
11372837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15996.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39718-32-6 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39718-32-6
Molekylformel C7H3F2NO
Molekylvikt (g/mol) 155.104
MDL-nummer MFCD00013843
InChI-nyckel SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733266
IUPAC-namn 1,4-difluor-2-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N=C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorophenyl isocyanate
Densitet 1.323
Kokpunkt 78°C (33 mmHg)
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3080
Beilstein 2091753
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2,5-difluorophenyl isocyanate, 2,5-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,4-difluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2,5-difluorophenyl ester, 2,5-difluorobenzenisocyanate, pubchem5022, acmc-1ahno, 2,5-difluoro-phenyl-isocyanate, benzene,1,4-difluoro-2-isocyanato
Formel vikt 155.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.