Läs mer
2,5-Difluorfenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11407214
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407214 1 g 1g
11417214 5 g 5g
11427214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21595.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 85068-27-5 | C8H6F2O2 | 172,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-27-5
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00010000
InChI-nyckel FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetic acid, 2-2,5-difluorophenyl acetic acid, 2,5-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorophenylaceticacid, pubchem4151, acmc-209xvw, ksc448m9d, 2,5-difluorophenyl-acetic acid, rarechem al bo 0248
PubChem CID 522823
IUPAC-namn 2-(2,5-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 123 °C till 127 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 6844956
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.