Läs mer
2,5-difluorfenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763275 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763275 5 g Glasflaska 5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10763275 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311660050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 69584-87-8
Molekylformel C8H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 153.13
MDL-nummer MFCD00009972
InChI-nyckel UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenylacetonitrile, 2,5-difluorobenzyl cyanide, 2-2,5-difluorophenyl acetonitrile, 2,5-difluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-difluoro, 2,5-difluoro-phenyl-acetonitrile, 2-2,5-difluorophenyl ethanenitrile, 2,5-difluorophenylacetonitirle, pubchem4097, 2,5-difluorobenzylcyanide
PubChem CID 592780
IUPAC-namn 2-(2,5-difluorfenyl)acetonitril
LEDER FC1=CC=C(F)C(CC#N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Difluorophenylacetonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3CH2CN
Brytningsindex 1.4824 to 1.4844
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.