Läs mer
2,5-Difluorophenylhydrazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11484787
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484787 5 g 5g
11474787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21259.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97108-50-4
Molekylformel C6H6F2N2
Molekylvikt (g/mol) 144.125
MDL-nummer MFCD00013384
InChI-nyckel JNBRDOQHPXUXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorophenyl hydrazine, 1,4-difluoro-2-hydrazinobenzene, 2,5-difluoro-phenyl-hydrazine, hydrazine, 2,5-difluorophenyl, 2,5-difluorphenylhydrazine hydrochloride, pubchem2467, acmc-20a3z5, 2,5-difluoro-phenylhydrazine, ksc493g8n, 2,5-difluorophenylhydrazine
PubChem CID 588957
IUPAC-namn (2,5-difluorophenyl)hydrazine
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)NN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorophenylhydrazine
Smältpunkt 73°C to 76°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.13
Procent renhet 97%