Läs mer
2,5-Difluorothiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464917 5 g 5g
15454917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32225.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1029623-72-0
Molekylformel C7H5F2NS
Molekylvikt (g/mol) 173.181
MDL-nummer MFCD09757552
InChI-nyckel SUFZOIVUVDOCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorothiobenzamide, benzenecarbothioamide,2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzothioamide, 2,5-difluorobenzene-1-carbothioamide
PubChem CID 22713117
IUPAC-namn 2,5-difluorobenzenecarbothioamide
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(=S)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Difluorothiobenzamide
Smältpunkt 109°C to 113°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 173.18
Procent renhet 97%