Läs mer
2,5-Diformylfuran, TRC
Produktkod. 30368902
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30368902 500 mg
1 options
Produktkod. 30368902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445905500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diformylfuran
CAS 823-82-5
Molekylformel C6 H4 O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
LEDER O=Cc1oc(C=O)cc1
IUPAC-namn furan-2,5-dikarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 124.09
Formel vikt 124.016