missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Diformylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Molekylformel | C6 H4 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| LEDER | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | furan-2,5-dikarbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.09 |
| Formel vikt | 124.016 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?