Läs mer
Thermo Scientific™ 2,5-dihydro-2,5-dimetoxifuran, cis + trans, 99 %
Produktkod. 15443277
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443277 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15443277 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B25028.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 332-77-4
Smältpunkt <-40°
Densitet 1.072
Kokpunkt 160-162°
Flampunkt 47° (116 °F)
Molekylformel C6H10O3
MDL-nummer MFCD00003220
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Synonym 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran;
InChI-nyckel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC1OC(OC)C=C1
IUPAC-namn 2,5-dimetoxi-2,5-dihydrofuran
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska