Läs mer
2,5-Dihydro-2,5-dimetoxyfuran, cis + trans, 99 %
Produktkod. 11444070
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444070 100 g 100g
11495987 250 g 250g
11454070 500 g 500g
11485987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11444070 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25028.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 332-77-4
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00003220
InChI-nyckel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
IUPAC-namn 2,5-dimetoxi-2,5-dihydrofuran
LEDER COC1OC(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt <-40°C
Densitet 1.072
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 47°C (116°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 113225
Formel vikt 130.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.