Läs mer
2,5-Dihydro-2-furoic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydro-2-furoic Acid |
| CAS | 22694-55-9 |
| Molekylformel | C5H6O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-2,4H,3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C1OCC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0317 |