Läs mer
2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-17-5 |
| Molekylformel | C14H19N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N2O2/c1-13(2)11(9-17)12(14(3,4)16(13)18)10-6-5-7-15-8-10/h5-8,17-18H,1,9H2,2-4H3 |
| LEDER | [O]N1C(C(CO)=C(C2=CN=CC=C2)C1(C)C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2,2,5,5-tetramethyl-1-oxo-4-(pyridin-3-yl)-2,5-dihydro-1H-1l4-pyrrol-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.31 |
| Formel vikt | 247.1447 |