Läs mer
(-)-2,5-Dihydro-D-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11353247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353247 100 g 100g
11333247 5 g 5g
11343247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13785.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26774-88-9
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.181
MDL-nummer MFCD00137746
InChI-nyckel JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, r---2-2,5-dihydrophenyl glycine, unii-451nq27tg5, 2,5-dihydrophenylglycine, d, r---2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienyl acetic acid, d---2-2,5-dihydrophenyl glycine, r-alpha-amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienylacetic acid, r-amino cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, d-cyclohexadienylglycine
PubChem CID 1268102
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-ylacetic acid
LEDER C1C=CCC(=C1)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-2,5-Dihydro-D-phenylglycine
Smältpunkt 288°C to 290°C (sublimation)
Beilstein 2091420
Kvantitet 100 g
Formel vikt 153.18
Optisk rotation −160° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhet 97%