Läs mer
2,5-Dihydrofuran, TRC
Produktkod. 30377577
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30377577 100 g
1 options
Produktkod. 30377577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD448565100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Molekylformel C4H6O
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
LEDER C1OCC=C1
IUPAC-namn 2,5-dihydrofuran
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 70.0419