Läs mer
2,5-Dihydrofuran, TRC
Produktkod. 30378917
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30378917 25 g
1 options
Produktkod. 30378917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44856525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Molekylformel C4H6O
Kvantitet 25 g
Synonym 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
LEDER C1OCC=C1
IUPAC-namn 2,5-dihydrofuran
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 70.0419