Läs mer
2,5-Dihydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydrofuran |
| CAS | 1708-29-8 |
| Molekylformel | C4H6O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2 |
| LEDER | C1OCC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dihydrofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vikt | 70.0419 |