Läs mer
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone |
| CAS | 615-94-1 |
| Molekylformel | C6H4O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxyquinone, ,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic Acid, NSC 3843 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H |
| LEDER | OC1=CC(=O)C(=CC1=O)O |
| IUPAC-namn | 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.09 |
| Formel vikt | 140.011 |