Läs mer
2',5'-dihydroxiacetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10172760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172760 25 g Glasflaska 25g
10204480 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114810250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490-78-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002343
InChI-nyckel WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC-namn 1-(2,5-dihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 5'-Dihydroxyacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 203.0°C to 208.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)2C6H3COCH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 271
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.