Läs mer
2',5'-dihydroxiacetofenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434833 100 g 100g
11414833 5 g 5g
11424833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12185.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490-78-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00002343
InChI-nyckel WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy
PubChem CID 10279
IUPAC-namn 1-(2,5-dihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Smältpunkt 204°C to 208°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 637903
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.