Läs mer
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2′,5′-Dihydroxyacetophenone |
| Smältpunkt | 204°C to 207°C |
| Färg | Yellow |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | (HO)2C6H3COCH3 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 637903 |
| Formel vikt | 152.15g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?