Läs mer
2′,5′-Dihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880331
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880331 10 g 10g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15880331 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8182840010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 490-78-8
Smältpunkt 199°C to 202°C
Molekylformel 2,5-(OH)2-C6H3COCH3
MDL-nummer MFCD00002343
Kvantitet 10 g
Synonym 2′,5′-Dihydroxyacetophenone, 2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvalitet Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.