Läs mer
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydroxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H |
| Formel vikt | 138.0317 |