missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydroxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H |
| Formel vikt | 138.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?