Läs mer
2,5-Dihydroxybenzoic acid, 99%
Produktkod. p-7081467
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11480333
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11459.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
2,5-dihydroxibensoesyra används som mellanprodukter för läkemedel (särskilt för antipyetiska smärtstillande medel, antireumatism) och annan organisk syntes. De används som matris för jonisering av peptider, proteiner och kolhydrater. Inom industriområdet används de som mellanprodukter för produktion av andra organiska kemikalier, hartser, polyestrar, mjukgörare, färgämnen, konserveringsmedel och gummikemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-dihydroxibensoesyra används som mellanprodukter för läkemedel (särskilt för antipyetiska smärtstillande medel, antireumatism) och annan organisk syntes. De används som matris för jonisering av peptider, proteiner och kolhydrater. Inom industriområdet används de som mellanprodukter för produktion av andra organiska kemikalier, hartser, polyestrar, mjukgörare, färgämnen, konserveringsmedel och gummikemikalier.
Löslighet
Det är lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser, Syraklorider, Syraanhydrider. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490-79-9
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.121
MDL-nummer MFCD00002460
InChI-nyckel WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
IUPAC-namn 2,5-dihydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Smältpunkt ∼206°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2209119
Merck Index 14,4398
Löslighetsinformation It is soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,5-Dihydroxybenzoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.