missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,5-Dihydroxybenzoic Acid-d3 (d2 Major), TRC

Produktkod. 17977989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17977989 5 mg
17917179 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17977989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4516575MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 294661-02-2
Molekylformel C7H3D3O4
Molekylvikt (g/mol) 157.14
Synonym 5-Hydroxysalicylic Acid-d3, Carboxyhydroquinone-d3, Gensigen-d3, Gensigon-d3, Gentisinic Acid-d3, Hydroquinonecarboxylic Acid-d3, NSC 27224-d3, NSC 49098-d3, NSC 78825-d3;
LEDER OC1=C(C(O)=O)C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxybenzoic Acid-d3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.