Läs mer
2,5-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16499306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499306 100 mg
1 options
Produktkod. 16499306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW001179
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress 2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
2,5-Dihydroxybenzoic acid is a derivative of benzoic and a powerful inhibitor of fibroblast growth factors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxybenzoic acid
CAS 490-79-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM)
LEDER OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.12
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism