Läs mer
2,5-Dihydroxybensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 14811351
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
14811351 100 mg
17942366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14811351 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,5-Dihydroxybensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Analyt- eller komponentnamn Gentisic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-namn 2,5-dihydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154.0266 g/mol