missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 490-79-9 |
| Smältpunkt | 202°C to 206°C |
| MDL-nummer | MFCD00002460 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,5-Dihydroxybenzoic acid, 2,5-Dihydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.12 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?