Läs mer
2,5-Dihydroxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30374051
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30374051 250 mg
1 options
Produktkod. 30374051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD451655250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Molekylformel C7 H6 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC-namn 2,5-dihydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.0266