missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dihydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine |
| CAS | 120003-76-1 |
| Molekylformel | C9H13NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,5-Bishydroxymethyl-4-methoxy-3-methylpyridine, 4-Methoxy-3-methyl-2,5-pyridined-imethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-8(5-12)10-3-7(4-11)9(6)13-2/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1c(C)c(CO)ncc1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vikt | 183.0895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?