Läs mer
2,5-dihydroxifenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437238
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437238 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15437238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60742.ME
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar Det är en mellanprodukt i metabolismen av tyrosin och
fenylalanin.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvara vid kall temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS 451-13-8
Smältpunkt 150 °C till 152 °C
Molekylformel C8H8O4
MDL-nummer MFCD00004324
Kvantitet 500 mg
Beilstein 2692860
Synonym homogentisic acid, 2,5-dihydroxyphenylacetic acid, alcapton, homogentisate acid, homogentisinic acid, 2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, homogentisate, benzeneacetic acid, 2,5-dihydroxy, 2-2,5-dihydroxyphenyl acetic acid, 2,5-dihydroxy-alpha-toluic acid
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
InChI-nyckel IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1O
IUPAC-namn 2-(2,5-dihydroxifenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 168.15
PubChem CID 780
ChEBI CHEBI:44747
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%