Läs mer
2,5-Dihydroxytereftalsyra, 97 %
Produktkod. 15462289
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462289 5 g 5g
15472289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64888.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 610-92-4 | C8H6O6 | 198,13 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial och intermediär som används inom
organisk syntes inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i het dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-92-4
Molekylformel C8H6O6
Molekylvikt (g/mol) 198.13
MDL-nummer MFCD00132933
InChI-nyckel OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxyterephthalicacid, 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxybenzene-1,4-dicarboxylic acid, zlchem 699, acmc-1ayqi, 1, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxytelephthalic acid, #, 2,5-dihydroxyterephthalic acid
PubChem CID 69131
IUPAC-namn 2,5-dihydroxitereftalsyra
LEDER C1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Smältpunkt >300 °C
Färg Grå till grön
Kvantitet 5 g
Beilstein 2696052
Löslighetsinformation Löslig i het dimetylformamid.
Formel vikt 198.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.