Läs mer
2,5-dijod-1-metylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438077 1 g 1g
15448077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51212.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 86026-81-5 | Molekylformel: C4H4I2N2 | Molekylvikt: 333,899 g/mol
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Anteckningar
Ljuskänslig, förvara i mörker. Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86026-81-5
Molekylformel C4H4I2N2
Molekylvikt (g/mol) 333.899
MDL-nummer MFCD02179540
InChI-nyckel SZYKHAFVWJNSQU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 335838
IUPAC-namn 2,5-dijod-l-metylimidazol
LEDER CN1C(=CN=C1I)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 2,5-diiodo-1-methyl-1h-imidazole, pubchem8993, acmc-1bke8, 1-methyl-2,5-diiodoimidazole, 1-methyl-2,5-diiodo-1h-imidazole, 1h-imidazole,2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-bis iodanyl-1-methyl-imidazole, 1h-imidazole, 2,5-diiodo-1-methyl, 2,5-diiodo-1-methylimidazole
Formel vikt 333.9
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.