Läs mer
2,5-Diiodotioofen, 99 %
Produktkod. 11469663
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469663 5 g 5g
11479663 25 g 25g
11489663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12443.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.29 SEK
    897.65 SEK / 5g
    Save 101.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-88-7 | C4H2I2S | 335,929 g/mol
2,5-dijodtiofen används vid framställning av oligotiofenfilmer och masklös tillverkning av periodiska mönster av en konjugerad polymer. Den finner tillämpning vid tillverkning av oligotiofen- och polytiofenmikromönster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-dijodtiofen används vid framställning av oligotiofenfilmer och masklös tillverkning av periodiska mönster av en konjugerad polymer. Den finner tillämpning vid tillverkning av oligotiofen- och polytiofenmikromönster.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-88-7
Molekylformel C4H2I2S
Molekylvikt (g/mol) 335.929
MDL-nummer MFCD00014525
InChI-nyckel PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-diiodo, 2,5-diiodthiophen, thiophene,5-diiodo, pubchem5529, maybridge1_002904, acmc-1b0lo, 2,5-diiodothiophene, bidd:gt0169, thiophene, 2,5-diiodo-8ci 9ci
PubChem CID 69368
IUPAC-namn 2,5-dijodtiofen
LEDER C1=C(SC(=C1)I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diiodothiophene
Smältpunkt 39°C to 43°C
Kokpunkt 139°C to 140°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 109915
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 335.93
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.