missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Diisopropylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Diisopropylphenol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-11(9(3)4)12(13)7-10/h5-9,13H,1-4H3 |
| Formel vikt | 178.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?