Läs mer
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 97% (dry wt.), water <3%
Produktkod. 11400443
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11400443
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12615.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol används för att syntetisera polymerer och tungmetall- och basiska salter. Det fungerar som tillsats i smörjoljor, fetter och i elektrodsammansättningar. Det fungerar också som en mellanprodukt för läkemedel och färgämnen, som ett kelatbildande medel vid analys av metaller. Det fungerar också som ett antikorrosions- och rostskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol används för att syntetisera polymerer och tungmetall- och basiska salter. Det fungerar som tillsats i smörjoljor, fetter och i elektrodsammansättningar. Det fungerar också som en mellanprodukt för läkemedel och färgämnen, som ett kelatbildande medel vid analys av metaller. Det fungerar också som ett antikorrosions- och rostskyddsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-71-5
Molekylformel C2H2N2S3
Molekylvikt (g/mol) 150.23
MDL-nummer MFCD00003103
InChI-nyckel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-namn 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition
LEDER S=C1NNC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt ∼162°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 113444
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 150.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.