Läs mer
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadizol, 97 % (torrvikt), vatten <3 %
Produktkod. 11490433
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490433 50 g 50g
11400443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12615.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150,23 g/mol
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol används för att syntetisera polymerer och tungmetall- och basiska salter. Det fungerar som tillsats i smörjoljor, fetter och i elektrodsammansättningar. Det fungerar också som en mellanprodukt för läkemedel och färgämnen, som ett kelatbildande medel vid analys av metaller. Det fungerar också som ett antikorrosions- och rostskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol används för att syntetisera polymerer och tungmetall- och basiska salter. Det fungerar som tillsats i smörjoljor, fetter och i elektrodsammansättningar. Det fungerar också som en mellanprodukt för läkemedel och färgämnen, som ett kelatbildande medel vid analys av metaller. Det fungerar också som ett antikorrosions- och rostskyddsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-71-5
Molekylformel C2H2N2S3
Molekylvikt (g/mol) 150.23
MDL-nummer MFCD00003103
InChI-nyckel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-namn 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition
LEDER S=C1NNC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt ∼162 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 113444
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 150.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.