Läs mer
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %
Produktkod. 10520571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10520571 25 g Plastflaska 25g
10653363 5 g Glasflaska 5g
10060810 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10520571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115310250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-71-5
Molekylformel C2H2N2S3
Molekylvikt (g/mol) 150.23
MDL-nummer MFCD00003103
InChI-nyckel BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
IUPAC-namn 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition
LEDER S=C1NNC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161 °C till 165 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 27, 677
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L vatten (20 °C)
Formel vikt 150.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.