Learn More
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadizoldikaliumsalt, 97 %
Artikelnummer. 11357556
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11357556 5 g 5g
11367556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11357556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11105.06
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226,413 g/mol
1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol (bismutiol I) användes vid bestämning av tellur i indiumfosfid dopad med kadmiumtellurid genom elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det bildar polymerer med metaller och kan vara användbart vid behandling av metallförorenat vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol (bismutiol I) användes för bestämning av tellur i indiumfosfid dopad med kadmiumtellurid genom elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det bildar polymerer med metaller och kan vara användbart vid behandling av metallförorenat vatten.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4628-94-8
Molekylformel C2K2N2S3
Molekylvikt (g/mol) 226.413
MDL-nummer MFCD00003104
InChI-nyckel GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 78364
IUPAC-namn dikalium;1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolat
LEDER C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Smältpunkt ∽274°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4917786
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.43
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.