Läs mer
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadizoldikaliumsalt, 97 %
Produktkod. 11367556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367556 25 g 25g
11357556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11105.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4628-94-8 | C2K2N2S3 | 226,413 g/mol
1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol (bismutiol I) användes vid bestämning av tellur i indiumfosfid dopad med kadmiumtellurid genom elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det bildar polymerer med metaller och kan vara användbart vid behandling av metallförorenat vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiol (bismutiol I) användes för bestämning av tellur i indiumfosfid dopad med kadmiumtellurid genom elektrotermisk atomabsorptionsspektrometri. Det bildar polymerer med metaller och kan vara användbart vid behandling av metallförorenat vatten.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4628-94-8
Molekylformel C2K2N2S3
Molekylvikt (g/mol) 226.413
MDL-nummer MFCD00003104
InChI-nyckel GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate, dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-bis thiolate, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, potassium salt 1:2, dipotassium 5-sulfanidyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanide, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt, 2,5-di potassiothio-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 78364
IUPAC-namn dikalium;1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolat
LEDER C1(=NN=C(S1)[S-])[S-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt
Smältpunkt ∽274 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4917786
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 226.43
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.