Läs mer
2,5-dimetoxi-2,5-dihydrofuran, 97%, blandning av cis och trans, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13408318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13408318 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 13408318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115531000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
Namnnotering 99%
CAS 332-77-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 160,0 °C till 162,0 °C
Flampunkt 47 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H10O3
Brytningsindex 1,4330 till 1,4360
MDL-nummer MFCD00003220
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 368 g/L (20 °C)
InChI-nyckel WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC1OC(OC)C=C1
IUPAC-namn 2,5-dimetoxi-2,5-dihydrofuran
Molekylvikt (g/mol) 130.14
PubChem CID 78974
Viskositet 2,1 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran,mixture of cis and trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.