Läs mer
2,5-dimetoxi-4-metylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481209
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481209 25 g 25g
15461209 1 g 1g
15471209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4925-88-6 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Används vid framställning av fenylaminderivat som potentiella psykotomimetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används vid framställning av fenylaminderivat som potentiella
psykotomimetika.
Löslighet
Löslig i diklormetan, dimetylsulfoxid och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4925-88-6
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD02253192
InChI-nyckel LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde, unii-238b3l4auk, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-dimethoxy-4-methyl, 2,5-dimethoxy-p-tolualdehyde, p-tolualdehyde, 2,5-dimethoxy, who-dd, 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde;, 2,5-dimethoxy-4-methyl-benzaldehyde;, #
PubChem CID 602019
IUPAC-namn 2,5-dimetoxi-4-metylbensaldehyd
LEDER COC1=CC(C)=C(OC)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Smältpunkt 82°C to 86°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 1866592
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 180.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.