missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzaldehyde |
| CAS | 58262-07-0 |
| Molekylformel | C10H6D6O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Di(methoxy-d3)-4-methylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)c(OC([2H])([2H])[2H])cc1C |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2,5-bis(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.24 |
| Formel vikt | 186.1163 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?