missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethoxy-d6-4-methyl-benzene |
| CAS | 58262-06-9 |
| Molekylformel | C9H6D6O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Di(methoxy-d3)toluene, 1,4-Di(methoxy-d3)-2-methyl-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(OC([2H])([2H])[2H])c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1,4-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.23 |
| Formel vikt | 158.1214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?