Läs mer
2,5-Dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-4-methylbenzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25D-NBOMe (hydrochloride) |
| CAS | 1539266-35-7 |
| Molekylformel | C19 H25 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 25D-NBOMe HCl, 2-(4-Methyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine Hydrochloride, 2-(2,5-Dimethoxy-4-methyl-phenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO3.ClH/c1-14-11-19(23-4)15(12-18(14)22-3)9-10-20-13-16-7-5-6-8-17(16)21-2;/h5-8,11-12,20H,9-10,13H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccccc1CNCCc2cc(OC)c(C)cc2OC |
| IUPAC-namn | 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.87 |
| Formel vikt | 351.1601 |