Läs mer
2,5-dimetoxi-N-metylanilin, TRC
Produktkod. 30375128
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375128 25 mg
30372252 100 mg
30386240 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30375128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47280825MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10224-66-5
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Synonym N-Methyl-2,5-dimethoxyaniline, 2,5-Dimethoxy-N-methylbenzenamine, (2,5-Dimethoxy-phenyl)-methyl-amine
LEDER CNc1cc(OC)ccc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxy-N-methylaniline
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-8-6-7(11-2)4-5-9(8)12-3/h4-6,10H,1-3H3
Formel vikt 167.0946