Läs mer
2,5-dimetoxi-N-metylanilin, TRC
Produktkod. 30386240
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386240 250 mg
30375128 25 mg
30372252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472808250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10224-66-5
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Synonym N-Methyl-2,5-dimethoxyaniline, 2,5-Dimethoxy-N-methylbenzenamine, (2,5-Dimethoxy-phenyl)-methyl-amine
LEDER CNc1cc(OC)ccc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxy-N-methylaniline
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-8-6-7(11-2)4-5-9(8)12-3/h4-6,10H,1-3H3
Formel vikt 167.0946