Läs mer
2',5'-Dimetoxiacetofenon, 99%
Produktkod. 11487177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487177 5 g 5g
11497177 25 g 25g
11407187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14973.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201-38-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00008728
InChI-nyckel FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
PubChem CID 70991
IUPAC-namn 1-(2,5-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Densitet 1.139
Kokpunkt 154 °C till 156 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.5435
Kvantitet 5 g
Beilstein 2047423
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.