Läs mer
2',5'-Dimethoxyacetophenone, 99%
Produktkod. 10608444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10608444 5 g Glasflaska 5g
10080820 25 g Glasflaska 25g
10795751 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10608444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1201-38-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201-38-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00008728
InChI-nyckel FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
PubChem CID 70991
IUPAC-namn 1-(2,5-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 5'-Dimethoxyacetophenone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18°C to 20°C
Färg Grön-gul till gul
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 155°C to 158°C (11.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3COCH3
Brytningsindex 1.5421 to 1.5441
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 271
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.