Läs mer
2',5'-dimetoxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30383807
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30383807 25 g
1 options
Produktkod. 30383807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD56210025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',5'-Dimethoxyacetophenone
CAS 1201-38-3
Molekylformel C10H12O3
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(2,5-dimethoxyphenyl)-Ethanone, Acetophenone, 2',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, Methyl 2,5-dimethoxyphenyl ketone, NSC 62094
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)9-6-8(12-2)4-5-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786