Läs mer
2,5-dimetoxianlin, 99 %
Produktkod. 11391807
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391807 250 g 250g
11381807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11391807 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05053.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
Add to basket
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-56-7
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.18
MDL-nummer MFCD00008368
InChI-nyckel NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC-namn 2,5-dimetoxianilin
LEDER COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethoxyaniline
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kokpunkt 140°C (7 mmHg)
Flampunkt 130°C (266°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 776823
Formel vikt 153.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.